Learn More
17beta-hidroxiandrosta-4,6-dien-3-ona (Δ 6-testosterona), Mikromol™
Descripción
17beta-hidroxiandrosta-4,6-dien-3-ona (Δ 6-testosterona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delta6-Testosterone |
| CAS | 2484-30-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Delta6-Testosterone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Testosterone Imp. I (EP), Testosterone USP Related Compound I, Testosterone USP RC I, 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17beta-ol-3-one, Testosterone Related Compound I, Testosterone Impurity I |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.4 |
| Mostrar más |