Learn More
17beta-hidroxiandrosta-4,6-dien-3-ona (Δ 6-testosterona), Mikromol™
Código de producto. 30050450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050450 100 mg 100 miligramos
30051432 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050450 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0323.12
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
17beta-hidroxiandrosta-4,6-dien-3-ona (Δ 6-testosterona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delta6-Testosterone
CAS 2484-30-2
Nombres de analitos o componentes Delta6-Testosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Testosterone Imp. I (EP), Testosterone USP Related Compound I, Testosterone USP RC I, 17beta-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, Delta6-Testosterone, Androstan-4,6-diene-17beta-ol-3-one, Testosterone Related Compound I, Testosterone Impurity I
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 286.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.4085 g/mol