Learn More
17Beta-hidroxi-7,17-dimetilandrosta-4,6-dien-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Hydroxy-7,17-dimethylandrosta-4,6-dien-3-one |
| CAS | 37005-64-4 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-Hydroxy-7,17-dimethylandrosta-4,6-dien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13-11-14-12-15(22)5-8-19(14,2)16-6-9-20(3)17(18(13)16)7-10-21(20,4)23/h11-12,16-18,23H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@](C)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C)=CC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-7,10,13,17-tetrametil-1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.22 |