Learn More
17Beta-hidroxi-17-alfa-metil-1-(nitrometil)-5alfa-androstan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Hydroxy-17-alpha-methyl-1-(nitromethyl)-5alpha-androstan-3-one |
| CAS | 5823-88-1 |
| Fórmula molecular | C21H33NO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13,17-trimethyl-1-(nitromethyl)tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H33NO4/c1-19-8-6-18-16(17(19)7-9-20(19,2)24)5-4-13-10-15(23)11-14(12-22(25)26)21(13,18)3/h13-14,16-18,24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C[C@H](C[N+](=O)[O-])[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-1-(nitrometil)-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 363.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.241 |