Learn More
17Beta-hidroxi-17-alfa-metil-1-(nitrometil)-5alfa-androstan-3-ona, TRC
Código de producto. 30398381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30398381 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30398381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9502555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Hydroxy-17-alpha-methyl-1-(nitromethyl)-5alpha-androstan-3-one
CAS 5823-88-1
Fórmula molecular C21H33NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13,17-trimethyl-1-(nitromethyl)tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H33NO4/c1-19-8-6-18-16(17(19)7-9-20(19,2)24)5-4-13-10-15(23)11-14(12-22(25)26)21(13,18)3/h13-14,16-18,24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C[C@H](C[N+](=O)[O-])[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-1-(nitrometil)-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 363.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.241
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.