Learn More
17beta-estradiol dimetilo éter, TRC
Código de producto. 30008198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008198 2.5 g 2.50 g
30005351 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8880352.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4954-14-7
Fórmula molecular C20 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Sinónimo (17β)-3,17-Dimethoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene, 3,17β-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 17β-Dimethylestradiol, 3,17β-Dimethoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estradiol dimethyl ether, Methylestradiol methyl ether
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dimetoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenfreno
SMILES CO[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17b-Estradiol Dimethyl Ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-20-11-10-16-15-7-5-14(21-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)22-3/h5,7,12,16-19H,4,6,8-11H2,1-3H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089
Porcentaje de pureza >95%