Learn More
17beta-estradiol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Estradiol-2,4,16,16-D4 |
| CAS | 66789-03-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 2H4 H20 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,16,16-d4-3,17-diol, (17β)-, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,16,16-d4-3,17-diol, 17β-Estradiol-2,4,16,16-2H4, Estradiol-D4, 17β-Estradiol-2,4,16,16-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D |
| SMILES | [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@@H]4O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-2,4,16,16-tetradeuterio-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.41 |
| Mostrar más |