Learn More
17beta-estradiol 3-O-sulfato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Estradiol 3-O-Sulfate Sodium |
| CAS | 4999-79-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H23 O5 S . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 3-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI), Estradiol, 3-(hydrogen sulfate), monosodium salt (6CI,7CI,8CI), 17β-Estradiol sodium sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-17,19H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,17+,18+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 374.43 |
| Mostrar más |