missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17Beta-Estradiol 3-Beta-D-Glucuronide, TRC

Código de producto. 30005042
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30005042 2.5 mg 2.50 miligramo
30011479 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30005042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8880102.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 15270-30-1
Fórmula molecular C24H32O8
Peso molecular (g/mol) 448.51
Sinónimo (17β)-17-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(β-D-Glucopyranuronosyloxy) Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, Estradiol 3-Glucuronide;
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 17beta-Estradiol 3-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O8/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30)/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.