Learn More
17Beta-estradiol 2-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Estradiol 2-Acetate |
| CAS | 32162-96-2 |
| Fórmula molecular | C20H26O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[(17beta)-3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-2-yl]-ethanone, 3,17beta-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-2-yl Methyl Ketone, Estrane, Ethanone Derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-11(21)15-10-16-12(9-18(15)22)3-4-14-13(16)7-8-20(2)17(14)5-6-19(20)23/h9-10,13-14,17,19,22-23H,3-8H2,1-2H3/t13-,14+,17-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)c1cc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2cc1O |
| Nombre IUPAC | 1-[(8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-2-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1882 |