Learn More
Sal de potasio de 17-sulfato de 17 beta-estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Estradiol 17-Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 23929-50-2 |
| Fórmula molecular | C18H23KO5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Potassium (8R,9S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O5S.K/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)23-24(20,21)22;/h3,5,10,14-17,19H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,17+,18+;/m1./s1 |
| SMILES | [K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 390.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.0903 |