Learn More
17beta-estradiol-16,16-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Estradiol-16,16-d2 |
| CAS | 3188-46-3 |
| Fórmula molecular | C18 D2 H22 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 17beta-Estradiol-16,16-d2, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16-d2, (17β)- (ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16-d2 (ACI), Estradiol-16,16-d2 (7CI, 8CI), 17β-Estradiol-16,16-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-16,16-dideuterio-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 274.3943 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1902 |