Learn More
17beta-estradiol-16,16,17-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17 beta-Estradiol-16,16,17-D3 |
| CAS | 79037-37-9 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H21 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3-3,17-diol, (17β)-, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3-3,17-diol, 17β-Estradiol-16,16,17-d3, Estradiol-d3, 17β-Estradiol-16,16,17-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20 H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCc4cc(O)ccc4[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 275.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.1965 g/mol |
| Mostrar más |