Learn More
17Beta-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoato, TRC
Código de producto. 30374422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374422 5 mg
30385970 1 mg
30383904 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30374422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8882015MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192354-74-7
Fórmula molecular C25 D3 H25 O3
Peso molecular (g/mol) 379.5065
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3-3,17-diol, 3-benzoate, (17β)- (ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16,17-d3 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3, 17β-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate, Estradiol Benzoate-d3, Estradiol-16,16,17-D3 Benzoate
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantrina-3-il] benzoato
SMILES [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17b-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1/i12D2,23D
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2227