Learn More
17beta-estradiol-16,16,17-d3 3-benzoato, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17 b-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate |
| CAS | 1192354-74-7 |
| Fórmula molecular | C25 D3 H25 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3-3,17-diol, 3-benzoate, (17β)- (ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16,17-d3 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-16,16,17-d3, 17β-Estradiol-16,16,17-d3 3-Benzoate, Estradiol Benzoate-d3, Estradiol-16,16,17-D3 Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26 H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1/i12D2,23 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc4[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | [(8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 379.5065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.2227 g/mol |
| Mostrar más |