Learn More
17Beta-Estradiol-13C2, TRC
Código de producto. 18022000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18022000 1 mg 1 miligramo
18012200 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18022000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8880031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82938-05-4
Fórmula molecular 13C2 C16 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 274.37
Sinónimo (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-3,4-13C2, 17β-Estradiol-3,4-13C2
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Estradiol-3,4-13C2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i10+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1843
Porcentaje de pureza >95%