Learn More
(17Beta)-Estra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17Beta-diol 17-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17beta-diol 17-Acetate |
| CAS | 88378-62-5 |
| Fórmula molecular | C20H24O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17β-diol 17-Acetate, (13S,14S,17S)-3-Hydroxy-13-methyl-9,11,12,13,14,15,16,17-octahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h3-6,11,16-19,22H,7-10H2,1-2H3/t16?,17?,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | OC1=CC(C=CC2C3CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@H]4OC(C)=O)=C3C=C1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-8,9,12,13,14,15,16,17-octahidro-11H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.17 |