Learn More
(17Beta)-estr-4-en-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-Estr-4-en-17-ol |
| CAS | 3646-30-8 |
| Fórmula molecular | C18H28O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Estr-4-en-17β-ol, Δ4-Estren-17β-ol, NSC 75057 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O/c1-18-11-10-14-13-5-3-2-4-12(13)6-7-15(14)16(18)8-9-17(18)19/h4,13-17,19H,2-3,5-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@H]3([H])[C@@]([C@H]2([H])CC1)([H])CCC4=CCCC[C@@]43[H] |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 260.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.21 |