Learn More
17beta-dihidroequilina-16,16,17-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17 beta-Dihydroequilin-16,16,17-d3 |
| CAS | 350820-03-0 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H17 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20 H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1/i7D2,17 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2c3ccc4cc(O)ccc4c3CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | (13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-13-metil-11,12,14,15-tetrahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 271.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1652 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 97% Chemical Purity |