Learn More
17Beta-Dihydro Equilin, TRC
Código de producto. 30009024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009024 1 mg 1 miligramo
30007441 25 mg 25 miligramos
30006944 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4491301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3563-27-7
Fórmula molecular C18 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17β-diol (6CI,7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol, 17β-Dihydroequilin, 7-Dehydroestradiol, NSC 12170, β-Dihydroequilin
Nombre IUPAC (9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,9,11,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenarrona-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Dihydroequilin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162