Learn More
17Beta-Dihydro Equilenina, TRC
Código de producto. 30011611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011611 2.5 mg 2.50 miligramo
30010789 10 mg 10 miligramos
30007495 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4489602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423-97-8
Fórmula molecular C18 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17β-diol (6CI,7CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17β-diol (8CI), (17β)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 17β-Dihydroequilenin, E 380, β-Dihydroequilenin
Nombre IUPAC (13S,14S,17S)-13-metil-11,12,14,15,16,17-hexahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Dihydroequilenin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463
Porcentaje de pureza >95%