Learn More
Sal sódica de 17beta-dihidro-equilenina 3-sulfato (estabilizada con TRIS, 50 % p/p), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17Beta-Dihydroequilenin Sodium Sulfate |
| CAS | 16680-50-5 |
| Fórmula molecular | C18 H19 O5 S . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1), (17β)-, Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 3-(hydrogen sulfate), monosodium salt, (17β)- (9CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17β-diol, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (8CI), 17β |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h2-5,10,16-17,19H,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CCc3c(ccc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-11,12,14,15,16,17-hexahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 370.395 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.085 |