Learn More
17Beta-Dihidro-17Alfa-etinil-equilenina, TRC
Código de producto. 30134168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134168 10 mg 10 miligramos
17912845 1 mg 1 miligramo
17925035 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44759010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1357266-17-1
Fórmula molecular C20H20O2
Peso molecular (g/mol) 292.37
Sinónimo (17alpha)-19-Norpregna-1,3,5,7,9-pentaen-20-yne-3,17-diol
SMILES C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Dihydro-17alpha-ethynyl-equilenin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4-7,12,18,21-22H,8-11H2,2H3/t18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1463