Learn More
17Beta-Carboxi-17Alfa-Formiloxi Dexametasona, TRC
Código de producto. 30003634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003634 25 mg 25 miligramos
30004698 5 mg 5 miligramos
17923415 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17843025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 473273-04-0
Fórmula molecular C22 H27 F O6
Peso molecular (g/mol) 406.44
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 9-fluoro-17-(formyloxy)-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, (11β,16α,17α)- (9CI), 17β-Carboxy-17α-formyloxydexamethasone
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-formiloxi-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Carboxy-17alpha-formyloxy Dexamethasone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO6/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,18(27)28)29-11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1792
Porcentaje de pureza >95%