Learn More
17Beta-Carboxi-17-Desoxi Dexametasona, TRC
Código de producto. 17994255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994255 25 mg 25 miligramos
17993535 10 mg 10 miligramos
17944795 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17792525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75262-69-0
Fórmula molecular C21 H27 F O4
Peso molecular (g/mol) 362.44
Sinónimo Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, (11β,16α,17β)-, (11β,16α,17β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Dexamethasone-17α-dehydroxy-17β-carboxylic acid, 9-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Desoximetasone acid, 17β-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-17-ácido carboxílico
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27FO4/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-20(12,3)21(14,22)16(24)10-19(15,2)17(11)18(25)26/h6-7,9,11,14-17,24H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,17-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1893