Learn More
17Beta-acetiloxi-5alfa-androstenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Acetyloxy-5alpha-androstenone |
| CAS | 64-82-4 |
| Fórmula molecular | C21H30O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (5alpha,17beta)-17-(Acetyloxy)-androst-1-en-3-one, 17beta-Acetoxy-5alpha-androst-1-en-3-one, 17beta-Hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-one acetate, ZK 5777 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h8,10,14,16-19H,4-7,9,11-12H2,1-3H3/t14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2195 |