Learn More
Éster metílico del ácido 17Beta-acetil-estradiol 3-(tri-O-acetil-beta-D-glucurónico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Acetyl-estradiol 3-(Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester) |
| CAS | 59495-70-4 |
| Fórmula molecular | C33H42O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (17beta)-17-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester, 17-Acetyl-estradiol Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H42O12/c1-16(34)40-26-12-11-25-24-9-7-20-15-21(8-10-22(20)23(24)13-14-33(25,26)5)44-32-30(43-19(4)37)28(42-18(3)36)27(41-17(2)35)29(45-32)31(38)39-6/h8,10,15,23-30,32H,7,9,11-14H2,1-6H3/t23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,32-,33+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@H]5[C@@H]4CCc3c2)OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetiloxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 630.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 630.2676 |