Learn More
(17Beta)-4,17-dimetil-androsta-2,4-dieno[2,3-d]isoxazol-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-4,17-Dimethyl-androsta-2,4-dieno[2,3-d]isoxazol-17-ol |
| CAS | 71507-21-6 |
| Fórmula molecular | C22H31NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3,3a,3b,4,5,10,10a,10b,11,12,12a-Dodecahydro-1,6,10a,12a-tetramethyl-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[3,2-d]isoxazol-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO2/c1-13-16-6-5-15-17(20(16,2)11-14-12-23-25-19(13)14)7-9-21(3)18(15)8-10-22(21,4)24/h12,15,17-18,24H,5-11H2,1-4H3/t15-,17+,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@]([C@]4(CC[C@@H]3[C@]2(CC5=C1ON=C5)C)C)(C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 341.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.2355 |