Learn More
(17Beta)-17-hidroxi-estra-4,9,11-trien-3-ona oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one Oxime |
| CAS | 17542-81-3 |
| Fórmula molecular | C18H23NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19-21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20-21H,2-7H2,1H3/b19-12+/t15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C/C(CCC4=C3C=C2)=N/O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17S,E)-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,13,14,15,16,17-decahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona oxima |
| Peso molecular (g/mol) | 285.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.17 |