Learn More
(17Beta)-17-hidroxi-17-metilestr-5(10)-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-17-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one |
| CAS | 2741-75-5 |
| Fórmula molecular | C19H28O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one, SC 6582 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h15-17,21H,3-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(O)CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC(=O)C4)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13,17-dimetil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2089 |