Learn More
Acetal cíclico de 1,2-etanodiilo (17 beta)-17-hidroxi-17-metil-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-17-Hydroxy-17-methyl-estra-5(10),9(11)-dien-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 54690-62-9 |
| Fórmula molecular | C21H30O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxy-17-methyl-estra-5(10),9(11)-dien-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-16-15-6-10-21(23-11-12-24-21)13-14(15)3-4-17(16)18(19)7-9-20(19,2)22/h5,17-18,22H,3-4,6-13H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC5(C4)OCCO5)C3=CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17S)-13,17-dimetilespiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2195 |