Learn More
(17Beta)-13-etil-3-metoxigona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol |
| CAS | 59126-63-5 |
| Fórmula molecular | C20H26O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,7-9,12,16-19,21H,3-4,6,10-11H2,1-2H3/t16?,17?,18?,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CCC3C(CCc4cc(OC)ccc34)C1C=C[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (13S,17S)-13-etil-3-metoxi-6,7,8,9,11,12,14,17-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1933 |