Learn More
(17Beta)-13-etil-3-metoxi-gona-2,5(10),15-trien-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17beta)-13-Ethyl-3-methoxy-gona-2,5(10),15-trien-17-ol |
| CAS | 119054-15-8 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (13S,17S)-13-Ethyl-3-methoxy-4,6,7,8,9,11,12,13,14,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,8-9,16-19,21H,3-4,6-7,10-12H2,1-2H3/t16?,17?,18?,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CCC3C(CCC4=C3CC=C(C4)OC)C1C=C[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (13S,17S)-13-etil-3-metoxi-1,4,6,7,8,9,11,12,14,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |