missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 17α-trifluoroacetoxifutasona 17β-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Trifluoroacetoxyfuticasone 17beta-Carboxylic Acid |
| Nombres de analitos o componentes | 17alpha-Trifluoroacetoxyfuticasone 17beta-Carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C23H25F5O6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25F5O6/c1-10-6-12-13-8-15(24)14-7-11(29)4-5-19(14,2)21(13,25)16(30)9-20(12,3)22(10,17(31)32)34-18(33)23(26,27)28/h4-5,7,10,12-13,15-16,30H,6,8-9H2,1-3H3,(H,31,32)/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [H][C@@]1([C@@]23[H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]2([C@](C(O)=O)(OC(C(F)(F)F)=O)[C@H](C)C3)C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-(2,2,2-trifluoroacetoxi)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantreno-17-carboxílico |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Peso molecular (g/mol) | 492.43 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?