Learn More
17alfa-trembolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Trenbolone |
| CAS | 80657-17-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H22 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Estra-4,9,11-trien-3-one','17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17-Epitrenbolone, 17α-Trenbolone, Epi-Tren, Epitrenbolone, α-Trenbolone, (17α)-17-Epitrenbolone, 17alpha-Trenbolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.37 |
| Mostrar más |