Learn More
17Alfa-metiltestosterona, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30460547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460547 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460547 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES18101LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
17Alfa-metiltestosterona, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-alpha-Methyltestosterone
CAS 58-18-4
Nombres de analitos o componentes 17-alpha-Methyltestosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H30 O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Methyltestosterone, 17 alpha-Methyltestosterone, 17-Hydroxy-17-methyl-3-keto-androstene-4, 17-Methyltestosteron, 17-Methyltestosterone, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 302.45
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246 g/mol