Learn More
17alfa-metil-5beta-estrano-3alfa,17beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17Alpha-Methyl-5Beta-estrane-3Alpha,17Beta-diol |
| CAS | 31658-49-8 |
| Fórmula molecular | C19 H32 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 17α-Methyl-5β-estrane-3α,17β-diol, (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-Dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol, 17ALPHA-METHYL-5BETA-ESTRANE-3ALPHA,17BETA-DIOL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 292.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.2402 |