Learn More
17Alfa-metil-5Alfa-androstano-3Beta,6Alfa,17Beta-triol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Methyl-5alpha-androstane-3beta,6alpha,17beta-triol |
| CAS | 89267-40-3 |
| Fórmula molecular | C20H34O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methyl-androstane-3,6,17-triol, (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methylandrostane-3,6,17-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O3/c1-18-7-4-12(21)10-16(18)17(22)11-13-14(18)5-8-19(2)15(13)6-9-20(19,3)23/h12-17,21-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-trimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 322.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.2508 |