Learn More
17Alfa-metil-4-[(feniltio)metil]testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17alpha-Methyl-4-[(phenylthio)methyl]testosterone |
| CAS | 71507-77-2 |
| Fórmula molecular | C27H36O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-Hydroxy-17-methyl-4-[(phenylthio)methyl]-androst-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36O2S/c1-25-14-13-24(28)20(17-30-18-7-5-4-6-8-18)21(25)10-9-19-22(25)11-15-26(2)23(19)12-16-27(26,3)29/h4-8,19,22-23,29H,9-17H2,1-3H3/t19-,22+,23+,25+,26+,27?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C(=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4([C@H]3CC[C@]4(C)O)C)CSC5=CC=CC=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 424.64 |