Learn More
Valerato de 17Alfa-Hidroxiprogesterona, TRC
Código de producto. 30133939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133939 500 mg 500 miligramos
30005234 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH961915500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6677-15-2
Fórmula molecular C26 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 414.58
Sinónimo 17α-Hydroxyprogesterone Valerate, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione Valerate
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenten[a]fenantotra-17-il] pentanoato
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17 alpha-Hydroxyprogesterone Valerate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O4/c1-5-6-7-23(29)30-26(17(2)27)15-12-22-20-9-8-18-16-19(28)10-13-24(18,3)21(20)11-14-25(22,26)4/h16,20-22H,5-15H2,1-4H3/t20-,21+,22+,24+,25+,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.277