Learn More
17Alfa-Hidroxiprogesterona Heptanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17 alpha-Hydroxyprogesterone Heptanoate |
| CAS | 4596-16-1 |
| Fórmula molecular | C28 H42 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17α-Hydroxyprogesterone Heptanoate, 17α-Heptyloylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-progesterone Heptanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H42O4/c1-5-6-7-8-9-25(31)32-28(19(2)29)17-14-24-22-11-10-20-18-21(30)12-15-26(20,3)23(22)13-16-27(24,28)4/h18,22-24H,5-17H2,1-4H3/t22-,23+,24+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il] heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 442.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.3083 |