Learn More
17alfa-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-3-il benzoato (benzoato de 17-epi-estradiol), Mikromol™
Descripción
Benzoato de 17-alfa-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-3-ilo (benzoato de 17-epi-estradiol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-epi-Estradiol Benzoate |
| CAS | 6045-53-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-epi-Estradiol Benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H28 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. E (EP), 17-epi-Estradiol Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | benzoato de [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Mostrar más |