Learn More
17alfa-Hidroxi-5alfa-androstán-3-uno, TRC
Código de producto. 30133232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133232 100 mg 100 miligramos
30011208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH801390100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571-24-4
Fórmula molecular C19H30O2
Peso molecular (g/mol) 290.44
Sinónimo Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5α,17α)-, 5α-Androstan-3-one, 17α-hydroxy- (8CI), (5α,17α)-17-Hydroxyandrostan-3-one, 17-epi-Dihydrotestosterone, 17α-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Hydroxy-5α-androstane-3-one, 5α-Androstan-17α-ol-3-one, Dihydroepitestosterone, epi-Dihydrotestosterone, 17-epi-Androstanolone
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17a-Hydroxy-5a-androstan-3-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246