Learn More
17Alfa-Hidroxi-21-cloro-9Beta, 11Beta-epoxi-16 Alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30138436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138436 50 mg 50 miligramos
30133328 100 mg 100 miligramos
17909639 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91545050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83881-08-7
Fórmula molecular C22 H27 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 390.9
Sinónimo Mometasone Furoate Impurity Q
Nombre IUPAC (1S,2S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-14-(2-cloroacetil)-14-hidroxi-2,13,15-trimetil-18-oxapentatacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-5-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h4,6-7,12,15-16,18,26H,5,8-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1598