Learn More
17alfa-Hidroxi-11-desoxicorticosterona-21-acetato, TRC
Código de producto. 30137366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137366 1 g 1 g
30134372 500 mg 500 miligramos
17993435 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9348001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 640-87-9
Fórmula molecular C23H32O5
Peso molecular (g/mol) 388.4972
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, Corticosterone, 11-deoxy-17-hydroxy-, 21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (8CI), 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycortisol 21-acetate, 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxy-21-acetoxyprogesterone, 17α-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-17α-hydroxyprogesterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione 21-acetate, Cortexolone 21-acetate, Cortodoxon 21-acetate, NSC 81196, Reichstein substance S 21-acetate, Reichstein-S-acetate, Reichstein's substance S 21-acetate, Reichstein's substance S acetate
Nombre IUPAC [2-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17a-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h12,17-19,27H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.225