Learn More
17alfa-etinilestradiol-2,4,16,16-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethynyl Estradiol-2,4,16,16-d4 |
| CAS | 350820-06-3 |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H20 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-2,4,16,16-d4-3,17-diol, (17α)-, (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-2,4,16,16-d4-3,17-diol, Ethynyl estradiol-2,4,16,16-d4, Ethinylestradiol (2,4,16,16-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22 H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i5D,11D2,12 D |
| SMILES | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 R)-2,4,16,16-tetradeuterio-17-etinil-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2027 g/mol |
| Mostrar más |