Learn More
17alfa-etinil-13C2-estradiol, CDN
Código de producto. 30328510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328510 0.01 g 0.01 g
30316554 0.005 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328510 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC42770.01G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynyl Estradiol-13C2
CAS 2483735-63-1
Fórmula molecular 13C2 C18 H24 O2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2, (17α)- (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2 (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-20,21-13C2-3,17-diol, Ethynyl-13C2 estradiol, Ethinylestradiol (ethinyl-13C2)
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22 H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i1+1,3+1
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@]2(O)[13 C]#[13 CH]
Nombre IUPAC (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-17-(1,2-^{13}C_{2})etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6 H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 298.3887
Formula Weight (peso de la fórmula) 298,1843 g/mol
Porcentaje de pureza 99 % átomo 13 C, mínimo 98% Pureza química