Learn More
17alfa-etinil-13C2-estradiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethynyl Estradiol-13C2 |
| CAS | 2483735-63-1 |
| Fórmula molecular | 13C2 C18 H24 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2, (17α)- (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2 (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-20,21-13C2-3,17-diol, Ethynyl-13C2 estradiol, Ethinylestradiol (ethinyl-13C2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22 H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i1+1,3+1 |
| SMILES | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@]2(O)[13 C]#[13 CH] |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-17-(1,2-^{13}C_{2})etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6 H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 298.3887 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1843 g/mol |
| Mostrar más |