Learn More
17alfa-estradiol (17-epi-estradiol; estra-1,3,5(10)-trieno-3,17alfa-diol), LoGiCal
Código de producto. 30463010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463010 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463010 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0300.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-alpha-Estradiol
CAS 57-91-0
Nombres de analitos o componentes 17-alpha-Estradiol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 17alpha-Estradiol, 17-epi-Estradiol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. L (EP), Estradiol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate Impurity B, Estriol Impurity J, Ethinylestradiol Impurity L, Estradiol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 272.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1776 g/mol