Learn More
17alfa-didrogesterona, TRC
Código de producto. 30386567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30386567 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30386567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD82599510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 9Beta,10Alpha,17Alpha-Pregna-4,6-diene-3,20-dione
CAS 246038-13-1
Fórmula molecular C21 H28 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, (9β,10α,17α)- (9CI), 9β,10α,17α-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Dydrogesterone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 312.446
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.209
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.